Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Multifunktionscylinder, med rund bas, utan gradering
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterDescription
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet.
- Grov slipad fälg
- Med rund bas
Specifications
Specifications
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) Utsida | 40 mm |
| För användning med (applikation) | Spädningslösningar; Blanda flera komponenter |
| Kapacitet (metrisk) | 380 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 10/Pk. |