Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Multifunktionscylinder, med rund bas, utan gradering
Produktkod. 15804508 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
180 mL
220 mL
280 mL
380 mL
420 mL
450 mL
530 mL
770 mL
1250 mL
1650 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15804508 220 mL Paket med 10
11746998 380 mL Paket med 10
15201729 180 mL Paket med 10
15231729 280 mL Paket med 10
15211729 420 mL Paket med 10
15221729 530 mL Paket med 10
15241729 450 mL Paket med 10
15251729 1650 mL Paket med 10
10334261 770 mL Varje
15261729 1250 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15804508 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 213982101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2383.50 SEK
    2261.19 SEK / Paket med 10
    Save 122.31 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Cylindrar utan gradering kan användas för att blanda komponenter.
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet.
  • Grov slipad fälg
  • Med rund bas
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Utsida 50 mm
För användning med (applikation) Spädningslösningar; Blanda flera komponenter
Kapacitet (metrisk) 220 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 10/Pk.