Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Museiburk, med slipad glasskiva
Produktkod. 10340931 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
100 x 60 x 50 mm
120 x 100 x 50 mm
130 x 130 x 50 mm
150 x 150 x 50 mm
180 x 120 x 60 mm
210 x 210 x 100 mm
250 x 250 x 140 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10340931 180 x 120 x 60 mm Varje
10355191 120 x 100 x 50 mm Varje
10766711 130 x 130 x 50 mm Varje
10693341 150 x 150 x 50 mm Varje
10095170 210 x 210 x 100 mm Varje
10029850 250 x 250 x 140 mm Varje
15271689 100 x 60 x 50 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10340931 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 213632805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1076.25 SEK
    1017.32 SEK / Paket med 1
    Save 58.93 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Museiburkar används för att lagra material. De stora glasytorna ger en bra inblick i glaset på dess innehåll.
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet. Utställningsglas och museiburkar används för att förvara material och används ofta i utställningar. Här kan de utställda föremålen bevaras och sedan ses utan att röra dem.
  • Den exakta slipningen av glasplattan och baskärlet möjliggör en mycket tät försegling
  • Ytplatta
Specifikationer
Mått (L x B x H) 180 x 120 x 60 mm
För användning med (applikation) Utställning av exemplar; Förvaring
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1 st