Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Museiburk, med slipad glasskiva
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Mått (L x B x H):
100 x 60 x 50 mm
120 x 100 x 50 mm
130 x 130 x 50 mm
150 x 150 x 50 mm
180 x 120 x 60 mm
210 x 210 x 100 mm
250 x 250 x 140 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet. Utställningsglas och museiburkar används för att förvara material och används ofta i utställningar. Här kan de utställda föremålen bevaras och sedan ses utan att röra dem.
- Den exakta slipningen av glasplattan och baskärlet möjliggör en mycket tät försegling
- Ytplatta
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 130 x 130 x 50 mm |
| För användning med (applikation) | Utställning av exemplar; Förvaring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |