Beskrivning
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet. Utställningsglas och museiburkar används för att förvara material och används ofta i utställningar. Här kan de utställda föremålen bevaras och sedan ses utan att röra dem.
- Den exakta slipningen av glasplattan och baskärlet möjliggör en mycket tät försegling
- Ytplatta
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 250 x 250 x 140 mm |
| För användning med (applikation) | Utställning av exemplar; Förvaring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |