Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Kvävgasrör
Produktkod. 10737141
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10737141 25 ml Varje
10366211 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10737141 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03370222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    884.00 SEK
    710.11 SEK / Paket med 1
    Save 173.89 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Duran Glas
Typ Kvävgasrör
Inkluderar Kon och NS kran
Kvantitet 1 förpackning