Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ NMR-rör, för fyra applikationsfrekvenser, med förslutningar
Produktkod. 11361475 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Fältstyrka:
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fältstyrka Förpackningsstorlek
11361475 300 MHz Paket med 250
11880970 500 MHz Paket med 5
15271819 400 MHz Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11361475 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 231700117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10540.00 SEK
    8846.70 SEK / Paket med 250
    Save 1693.30 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
NMR-rör, prov- eller lösningskärlen för resonansfrekvensmätning, är extremt exakta och är föremål för snäva toleranser för rakhet, väggtjocklek och väggtjockleksfördelning.
Kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR-spektroskopi) är en spektroskopisk metod för att belysa strukturen hos molekyler och föreningar. På grund av elektroniska interaktioner mellan enstaka atomer med angränsande atomer kan strukturella slutsatser dras. Förutom strukturbelysning kan molekylernas koncentration och dynamik bestämmas med denna metod. Denna analysmetod kräver mycket precisa rör med konstant diameter, jämn väggtjocklek och utmärkt rakhet över hela röret.
  • Snäva toleranser och noggrannhet, särskilt för deras rakhet, väggtjocklek och väggtjockleksfördelning
  • Levereras med lock
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3), EVA
Produkttyp NMR-rör
Diameter (metrisk) Yttre 4,±95 0,05 mm
Fältstyrka 300 MHz
För användning med (applikation) Kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR-spektroskopi); Förvaring och transport av mätlösningar; Designad för användning i låg- till de flesta medelfälts-NMR-spektrometrar
Kvantitet 250/Pk.
Modell Ekonomisk med spårningskod