Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Öppen skruvlock, central öppning, röd PBT
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
- Öppen topplock med central öppning kompatibel med bromobutylstoppare, silikon-piercingsepta och glasutrustningsanslutningar
- Rött PBT-material erbjuder utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet, överlägset standard PP-kapslar
- Glasfiberarmerad PBT ger hög mekanisk styrka
- Kompatibel med standard GL-flaskgängor
- Autoklavbar för upprepad sterilisering
Specifications
Specifications
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Inre | Hålstorlek 15 mm |
| För användning med (applikation) | Aseptisk reagensleverans och odlingsprovtagning med en spruta och nål |
| Material | PBT |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Skruvmaterial | Polybutylentereftalat (PBT) med glasfiber |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 25 |
| Stängningsmaterial | PBT med glasfiber |
| Diameter (metrisk) | 33 mm |
| Show More |