Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Öppen skruvlock, central öppning, röd PBT
Produktkod. 11757008 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) unitSize
11757008 GL14 -
10434301 GL 45 Paket med 10
11767198 GL 18 Paket med 10
11737118 GL 25 Paket med 10
11787118 GL 32 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11757008 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292270508
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PBT-skruvlock med öppen topp och hög temperatur- och kemikaliebeständighet.
Öppen lock med central öppning lämplig för användning med bromobutylproppar, silikongenomträngande septa eller glasanslutningar. Mer kemiskt resistent än PP-lock.
  • Kompatibel med GL-flaskgängor
  • Röd PBT ger hög temperatur- och kemikaliebeständighet
  • Glasförstärkt PBT ger hög hållfasthet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Diameter (metrisk) Inre Borrstorlek 9,5 mm
För användning med (applikation) Aseptisk reagensleverans och odlingsprovtagning med en spruta och nål
Material PBT
Kvantitet 10/Pk.
Skruvmaterial Polybutylentereftalat (PBT) med glasfiber
Trådstorlek (metrisk) GL14
Produkttyp Öppna det övre skruvlocket
Stängningsmaterial PBT med glasfiber
Diameter (metrisk) 20 mm