Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Öppen skruvlock, central öppning, röd PBT
Produktkod. 11767198 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
11767198 GL 18 Paket med 10
10434301 GL 45 Paket med 10
11757008 GL14 -
11737118 GL 25 Paket med 10
11787118 GL 32 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11767198 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292270602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.08 SEK
    232.57 SEK / Paket med 10
    Save 68.51 SEK
    22% Av
I lager
Den DURAN™ öppna skruvlocket, centralöppningen, röd PBT har en öppen topp med central öppning för användning med bromobutylproppar, silikon-håltagssepta eller glasutrustningsanslutningar. Tillverkad av glasfiberförstärkt röd PBT för utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet.
Öppen lock med central öppning lämplig för användning med bromobutylproppar, silikongenomträngande septa eller glasanslutningar. Mer kemiskt resistent än PP-lock.
  • Kompatibel med GL-flaskgängor
  • Röd PBT ger hög temperatur- och kemikaliebeständighet
  • Glasförstärkt PBT ger hög hållfasthet
Specifikationer
Färg Rött
Diameter (metrisk) Inre Hålstorlek 11 mm
För användning med (applikation) Aseptisk reagensleverans och odlingsprovtagning med en spruta och nål
Material PBT
Kvantitet 10/Pk.
Skruvmaterial Polybutylentereftalat (PBT) med glasfiber
Sterilitet Non-sterile
Trådstorlek (metrisk) GL 18
Stängningsmaterial PBT med glasfiber
Diameter (metrisk) 23 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Reusable
Produkttyp Öppna det övre skruvlocket