Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Öppen skruvlock, central öppning, röd PBT
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Öppen lock med central öppning lämplig för användning med bromobutylproppar, silikongenomträngande septa eller glasanslutningar. Mer kemiskt resistent än PP-lock.
- Kompatibel med GL-flaskgängor
- Röd PBT ger hög temperatur- och kemikaliebeständighet
- Glasförstärkt PBT ger hög hållfasthet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Inre | Hålstorlek 20 mm |
| För användning med (applikation) | Aseptisk reagensleverans och odlingsprovtagning med en spruta och nål |
| Material | PBT |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Skruvmaterial | Polybutylentereftalat (PBT) med glasfiber |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 32 |
| Produkttyp | Öppna det övre skruvlocket |
| Stängningsmaterial | PBT med glasfiber |
| Diameter (metrisk) | 42 mm |
| Visa mer |