Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL Flaskhällningsring
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek (metrisk):
GL 32
GL 45
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Description
Den klassiska laboratorieflaskan GL gängad skruvkork har det beprövade lockpluggförslutningssystemet som säkerställer en vätsketät försegling. Finns i fyra färger; blå, grön, gul och grå med matchande hällringar. Att särskilja mediatyper är förenklat och utbyte av skruvlock och risken för korskontaminering minskar avsevärt.
- Keps med integrerad läpptätning ger effektiv tätning för korttidsförvaring
- Hällring för droppfri hällning
- Färgen hjälper till att förhindra utbyte av korsförväxlingar och minskar risken för korskontaminering
- Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
Specifications
Specifications
| Färg | Grå |
| Beskrivning | Hällring |
| För användning med (applikation) | Autoklaveringsmedia och reagens; Kortsiktig prov- och medialagring; färgkodning och identifiering |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Produkttyp | Hällring |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |