Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL Flaskhällningsring
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Den klassiska laboratorieflaskan GL gängad skruvkork har det beprövade lockpluggförslutningssystemet som säkerställer en vätsketät försegling. Finns i fyra färger; blå, grön, gul och grå med matchande hällringar. Att särskilja mediatyper är förenklat och utbyte av skruvlock och risken för korskontaminering minskar avsevärt.
- Keps med integrerad läpptätning ger effektiv tätning för korttidsförvaring
- Hällring för droppfri hällning
- Färgen hjälper till att förhindra utbyte av korsförväxlingar och minskar risken för korskontaminering
- Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Hällring |
| För användning med (applikation) | Autoklaveringsmedia och reagens; Kortsiktig prov- och medialagring; färgkodning och identifiering |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Hällring |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.