Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL Flaskhällningsring
Produktkod. 10602981 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 32
GL 45
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
10602981 GL 45 Blått Paket med 10
10474472 GL 45 Klart Paket med 10
10356512 GL 45 Grå Paket med 10
10376512 GL 45 Gult Paket med 10
10110221 GL 32 Blått -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10602981 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292422809
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Skruvlock med pålitlig pluggtätning.
Den klassiska laboratorieflaskan GL gängad skruvkork har det beprövade lockpluggförslutningssystemet som säkerställer en vätsketät försegling. Finns i fyra färger; blå, grön, gul och grå med matchande hällringar. Att särskilja mediatyper är förenklat och utbyte av skruvlock och risken för korskontaminering minskar avsevärt.
  • Keps med integrerad läpptätning ger effektiv tätning för korttidsförvaring
  • Hällring för droppfri hällning
  • Färgen hjälper till att förhindra utbyte av korsförväxlingar och minskar risken för korskontaminering
  • Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
Specifikationer
Färg Blått
Beskrivning Hällring
För användning med (applikation) Autoklaveringsmedia och reagens; Kortsiktig prov- och medialagring; färgkodning och identifiering
Material Polypropen
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45