Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL Flaskhällningsring
Produktkod. p-7189293 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek (metrisk):
GL 32
GL 45
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10474472
Brand: DWK Life Sciences 1089911
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Skruvlock med pålitlig pluggtätning.
Den klassiska laboratorieflaskan GL gängad skruvkork har det beprövade lockpluggförslutningssystemet som säkerställer en vätsketät försegling. Finns i fyra färger; blå, grön, gul och grå med matchande hällringar. Att särskilja mediatyper är förenklat och utbyte av skruvlock och risken för korskontaminering minskar avsevärt.
  • Keps med integrerad läpptätning ger effektiv tätning för korttidsförvaring
  • Hällring för droppfri hällning
  • Färgen hjälper till att förhindra utbyte av korsförväxlingar och minskar risken för korskontaminering
  • Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning Hällring
För användning med (applikation) Autoklaveringsmedia och reagens; Kortsiktig prov- och medialagring; färgkodning och identifiering
Material Polypropen
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Produkttyp Hällring
Förslutningstyp Skruvlock