Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL-flaska Skruvlock, Linerless Lip Seal, PP
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Den klassiska laboratorieflaskan GL-gängade skruvlocket har det beprövade och testade tätningssystemet för korkpluggen som säkerställer en vätsketät tätning. Finns i fyra färger; blå, grön, gul och grå med matchande gjutningsringar. Att skilja medietyper förenklas och utbyte av skruvkorkor och risken för korskontaminering minskas avsevärt.
- Lock med integrerad läpptätning ger effektiv tätning för korttidsförvaring
- Färgen hjälper till att förhindra utbyte av korpsförväxlingar och minskar risken för korskontaminering
- Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Beskrivning | Skruvlock |
| För användning med (applikation) | Autoklaveringsmedia och reagens; Kortsiktig prov- och medialagring; färgkodning och identifiering |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 54 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |