Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Petriskål, pressad
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterDescription
Odling av mikroorganismer kan ske på ett gelliknande näringsmedium, som läggs i en platt, rund, genomskinlig skål med lock (den så kallade petriskålen). På grund av den fasta gelén förhindras blandning av mikroorganismerna och större cellkulturansamlingar (kolonier) kan växa. DURAN™ Petriskålar tillverkas av borosilikatglas 3.3 med en speciell tillverkningsprocess. De tillåter en jämn fördelning av odlingsmediet och garanterar en förvrängningsfri vy. Locken till DURAN™ Petriskålar vilar direkt på den nedre delen och förhindrar därmed turbulens i det utskjutande luftrummet. Detta är väl lämpat för reaktioner med långa inkubationstider, vid höga temperaturer eller med känsliga odlingsmedier.
- Underlättat utstryk av fraktionerad utspädning genom uppdelning (i 2, 3 eller 4 delar)
- Finns i halv-, tre- och fyrsektioner eller utan sektioner
- Nedtryckt
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Typ | Utan sektioner |
| För användning med (applikation) | Odling på olika odlingsmedier samtidigt under samma förhållanden; Tillväxt och odling av mikroorganismer; Odling på fast gelodlingsmedium; Mikroskopi av mikroorganismer; cellkultur |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 100 x 20 mm |