Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Petriskål, pressad
Produktkod. 11726958 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
100 x 15 mm
100 x 20 mm
Typ:
Fyrsektionstävling
Halvsektionell
Tre-sektionstävling
Utan sektioner
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Typ Förpackningsstorlek
11726958 100 mm Fyrsektionstävling Paket med 10
10132101 100 mm Halvsektionell Paket med 10
10142101 100 mm Tre-sektionstävling Paket med 10
10796771 100 x 20 mm Utan sektioner Paket med 10
15585016 100 x 15 mm Utan sektioner Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11726958 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 217524801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 SEK
    1478.90 SEK / Paket med 10
    Save 326.10 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Petriskålar används för odling av bakterier, jäst, växt- och djurceller på fasta medier.
Odling av mikroorganismer kan ske på ett gelliknande näringsmedium, som läggs i en platt, rund, genomskinlig skål med lock (den så kallade petriskålen). På grund av den fasta gelén förhindras blandning av mikroorganismerna och större cellkulturansamlingar (kolonier) kan växa. DURAN™ Petriskålar tillverkas av borosilikatglas 3.3 med en speciell tillverkningsprocess. De tillåter en jämn fördelning av odlingsmediet och garanterar en förvrängningsfri vy. Locken till DURAN™ Petriskålar vilar direkt på den nedre delen och förhindrar därmed turbulens i det utskjutande luftrummet. Detta är väl lämpat för reaktioner med långa inkubationstider, vid höga temperaturer eller med känsliga odlingsmedier.
  • Underlättat utstryk av fraktionerad utspädning genom uppdelning (i 2, 3 eller 4 delar)
  • Finns i halv-, tre- och fyrsektioner eller utan sektioner
  • Nedtryckt
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Fyrsektionstävling
För användning med (applikation) Odling på olika odlingsmedier samtidigt under samma förhållanden; Tillväxt och odling av mikroorganismer; Odling på fast gelodlingsmedium; Mikroskopi av mikroorganismer; cellkultur
Antal per förpackning 10/Pk.
Diameter (metrisk) 100 mm