Beskrivning
Bägare är cylindriska kärl med en rak sidovägg. Tack vare denna form är bägare universellt användbara laboratoriekärl och fungerar vanligtvis som matlagningsglas, uppsamlingskärl och för att bereda, blanda och värma lösningar. Enkel fyllning är möjlig via den stora kärlöppningen. Bägare finns i olika former och storlekar: hög och låg, med eller utan pip, med eller utan skala. Philipps-bägaren skiljer sig från den cylindriska bägaren genom sin lätt koniska form. Tack vare sin form används Philipps-bägaren främst för trögflytande vätskor.
- Pip för ren upphällning
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 86 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Filtrering; Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |