Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Polyetenpropp
Produktkod. 15562245 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Färg:
Gult
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Färg unitSize
15562245 Gult Paket med 10
1 options
Produktkod. 15562245 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292050604
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De ergonomiskt formade propparna är lämpliga för att stänga mätkolvar, blandningscylindrar och stående flaskor.
Propparna har ett ergonomiskt grepp som särskilt gör öppning och stängning av mätkolvar, blandningscylindrar och reagensflaskor enklare och säkrare. För optimal tätning av kolven har propparnas avsmalnande kroppar formade åsar. Färgade insatser i olika storlekar av proppar gör det enkelt att identifiera motsvarande slipade (ns/TS) halsstorlek. Färgidentifieringssystemet som används för insatserna är identiskt med det som används för KECKTM utbytbara glasklämmor.
  • Levereras med ergonomisk polyetenpropp för enkel och säker åtdragning eller borttagning
  • Avsmalnande med flera spår säkerställer optimal kolvtätning
  • Färgade insatser i olika storlekar av proppar gör det enkelt att identifiera motsvarande standardstorlek för slipad hals
  • Färgidentifieringssystemet som används för skären är identiskt med det som används för KECK™ utbytbara glasklämmor
  • Batchindikatorn representerar produktionsperioden (år och månad)
  • Med materialbeteckning för polyeten PE04 på produktens undersida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Beredning och förvaring av standardlösningar; färgkodning och identifiering; Undvikande av lösningsmedelsavdunstning
Kvantitet 10/Pk.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Gult
Material Polyeten