Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Pulvertratt, med kort, bred skaft
Produktkod. 10433721 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Förpackningsstorlek
10433721 160 mm Varje
11757981 70 mm Paket med 10
11767981 100 mm Paket med 10
11716828 55 mm Paket med 10
11726828 80 mm Paket med 10
11786948 120 mm Paket med 10
10495831 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10433721 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 213545505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00 SEK
    419.08 SEK / Paket med 1
    Save 67.92 SEK
    13% Av
I lager
En pulvertratt möjliggör en ren överföring av fasta ämnen och pulver.
Att överföra vätskor och fasta ämnen är en vanlig arbetsmetod. I denna aktivitet används tratten, som på grund av sin form kan absorbera en relativt stor mängd vätska eller fast material och överföra den genom en förträngning till ett kärl med en liten öppning. Trattar finns i olika storlekar och utföranden, utvalda efter deras tillämpning.
  • Med kort och bred stjälk
  • Stor skaftdiameter gör den lämplig för överföring av fasta ämnen
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 160 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Överföring av pulverformiga ämnen och granulerat material; Spill av ämnen förhindras; Överför
Kvantitet 1 st