Beskrivning
Att överföra vätskor och fasta ämnen är en vanlig arbetsmetod. I denna aktivitet används tratten, som på grund av sin form kan absorbera en relativt stor mängd vätska eller fast material och överföra den genom en förträngning till ett kärl med en liten öppning. Trattar finns i olika storlekar och utföranden, utvalda efter deras tillämpning.
- Med kort och bred stjälk
- Stor skaftdiameter gör den lämplig för överföring av fasta ämnen
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 120 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Överföring av pulverformiga ämnen och granulerat material; Spill av ämnen förhindras; Överför |
| Kvantitet | 10/Pk. |