Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Premium skruvlock för ersättningslock
Produktkod. 12816573 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
12816573 GL 45 Paket med 10
12886563 GL 25 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12816573 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292482909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 SEK
    709.96 SEK / Paket med 10
    Save 130.04 SEK
    15% Av
I lager
DURAN™ Premium Screw Cap Replacement Cap Liner ger en pålitlig, tät tät förslutning med hög temperatur- och kemikaliebeständighet, vilket gör den idealisk för farmaceutiska och krävande laboratorieprocesser inklusive sterilisering och depyrogenering.
  • Högrenhet fluoropolymer (PFA)-konstruktion utan några färgämnen
  • USP Klass VI-farmaceutiska kvalitetsmaterial som uppfyller FDA-, USP EP- och JP-krav
  • Högtemperaturbeständighet lämplig för sterilisering och depyrogenering av varmluft/torrvärme vid upp till 200 °C
  • Utmärkt kemisk beständighet för användning i kemiskt krävande processer
  • PTFE-belagd silikonlock ger en pålitlig och tät tät förslutning för långtidsförvaring och transport av känsliga produkter
  • Kompatibel med GL 25 och GL 45 gängstorlekar för mångsidig användning över flaskserier DURAN
  • Ersättningsfoderingar för PTFE-belagda silikonlock (platinahärdad silikon) finns tillgängliga separat
  • Matchande PFA-hällring för droppfri hällning finns separat
Specifikationer
Färg Färglös
Beskrivning Ersättande lockfoder
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Reservoarlock för leverans av laboratorieinstrument; Portaggregat för spinnerkolvar och cellodlingskärl; Enportsventil för autoklavering av media i stora flaskor; Transport och frakt
Material PFA, PTFE, Silikon
Kvantitet 10/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 43.1 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Lock tätningsskiva