Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Premium skruvlock för ersättningslock
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
- Högrenhet fluoropolymer (PFA)-konstruktion utan några färgämnen
- USP Klass VI-farmaceutiska kvalitetsmaterial som uppfyller FDA-, USP EP- och JP-krav
- Högtemperaturbeständighet lämplig för sterilisering och depyrogenering av varmluft/torrvärme vid upp till 200 °C
- Utmärkt kemisk beständighet för användning i kemiskt krävande processer
- PTFE-belagd silikonlock ger en pålitlig och tät tät förslutning för långtidsförvaring och transport av känsliga produkter
- Kompatibel med GL 25 och GL 45 gängstorlekar för mångsidig användning över flaskserier DURAN
- Ersättningsfoderingar för PTFE-belagda silikonlock (platinahärdad silikon) finns tillgängliga separat
- Matchande PFA-hällring för droppfri hällning finns separat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Beskrivning | Ersättande lockfoder |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Reservoarlock för leverans av laboratorieinstrument; Portaggregat för spinnerkolvar och cellodlingskärl; Enportsventil för autoklavering av media i stora flaskor; Transport och frakt |
| Material | PFA, PTFE, Silikon |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 25 |
| Diameter (metrisk) | 23.5 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |