Läs mer
DWK Life Sciences PTFE adapterskiva för DURAN™ Filtreringsapparat, endast adapterskiva
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
- Praktiskt taget universella tillämpningar, eftersom mediet endast kommer i kontakt med glas och PTFE
- Den skalade tratten förenklar dosering och analys (graderat filterhuvud)
- Förutom den slitsade filterplattan kan även porösa glasplattor med olika porositeter användas tack vare PTFE-plattans hållare
- Enkel och snabb rengöring från båda sidor tack vare utbytbara filterplattor och PTFE-adaptrar
- Den beprövade DURAN™ filterkolven och PTFE-slanganslutningen (lämplig för rör med ID 8 mm) möjliggör säkert arbete i laboratoriet
- De utbytbara plattorna och PTFE-adaptern i kombination med klämman möjliggör snabba porositetsbyten eller byte av filter
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kontakter | GL 14 |
| Beskrivning | PTFE adapterskiva |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | Grov och fin filtrering; Filtrering utan filterpapper; Filtrering; Restanalys; Analytisk filtrering; Rening av vattenhaltiga och organiska lösningar; Analys av partikelföroreningar; Testning för bakteriell kontaminering; Lämplig för GL 14 skruvlock (kat. nr. 29 227 05 08) |
| Kvantitet | 1 vardera |