Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ PTFE-adapter, standardfogslipning 45/40 - GL 45, med EPDM-tätning
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
- Direkt filtrering i en DURAN™ tryck plus+ laboratorieflaska
- Minskad risk för kontaminering eftersom inget ytterligare påfyllningssteg krävs
- De DURAN™ PTFE-adaptern kombinerar jordskarven NS 45/40 på filtreringsapparaten med GL 45-skruvgängan på DURAN™ laboratorieflaskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Filtrering; Eftersom ett vakuum skapas i flaskan under filtrering, användes DURAN™ tryck plus+ laboratorieflaska rekommenderas |
| Passar till slang-ID (metrisk) | 53 mm |
| Material | EPDM, PTFE |
| Kvantitet | 1 st |