Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ PTFE-belagd silikonseptumtätning, platinahärdad silikon, septum för piercing, använd med öppen skruvlock
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
PTFE-belagd silikonseptum med hög renhet för användning med DURAN™ GL 45 skruvlock med öppen topp och alla storlekar av DURAN™ GL 45 laboratorieflaskor. Kan användas för tillsats, ympning eller provtagning med spruta och nål. Idealisk för laboratorier inom kemi, biovetenskap och biofarma.
- Mjukt silikongummi för enkel nålpenetrering och återförslutningsbarhet
- Tillverkad av hög renhet, platinakatalyserat silikongummi och högkvalitativ PTFE-film, vilket minskar risken för lösningsmedelskontamination
- Silikonen är belagd med mycket resistent PTFE för att skydda silikonen från kemiska angrepp av lösningsmedlen
- Septumet är lämpligt för användning med alla GL 45 storlekar av DURAN™ GL 45 flaskor från 100 till 20 000 ml
- En vätsketät försegling tillhandahålls när den används i kombination med det röda PBT GL 45 skruvlocket med öppen topp
- Brett temperaturanvändningsområde från – 50 °C upp till + 180 °C
- Autoklaverbar vid 121 °C i 15 minuter
- Torr värmesteriliserbar vid upp till 180 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gray |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Kemiska och termiska reaktioner; Provförvaring; Förvaring av media och reagens |
| Material | Silikon, PTFE |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 43 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Round |
| Visa mer |