Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Premium Skruvlock
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Beskrivning
Högkvalitativa plastskruvkorkar med GL 25/GL 45 gängstorlekar, utvecklade för läkemedelsindustrins behov. DURAN™ PURE Premium skruvkorkar tillverkas i rena rum och är gjorda av PFA med mycket inert PTFE-belagd silikontätning. Designad för användning med DURAN™ PURE GL 25/ GL 45 Flaskor. Skruvlocken är kompatibla med autoklavering och andra vanliga steriliseringsmetoder. DWK Life Sciences tillhandahåller CoAs med varje leverans, säkerställer 100 % spårbarhet och förändringskontroll. DURAN™ PURE Premium Screw Caps finns tillgängliga med den dokumentation som krävs av tillsynsmyndigheter och uppfyller kraven i de internationella farmakopéerna.
- Hög renlighet på grund av tillverkning i renrum
- Engångsleverans
- Analyscertifikat (CoA)
- Visuell och dimensionell inspektion
- Förändringskontrollhantering och information till kund vid förändringar
- 100 % spårbarhet av alla tillverkningssteg
- Rapport för extraherbara material tillgänglig
- Drug Master File
- USP <88> Klass VI material av farmaceutisk kvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Tillverkning av farmaceutiska läkemedel och biotekniska produkter; Lagring och transport av API:er, bulkläkemedelsintermediärer, ingredienser och media |
| Material | PFA, PTFE, Silikon |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 25 |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |