Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Premium Skruvlock
BIOPHARMA
Produktkod. p-7189419 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11679808
Brand: DWK Life Sciences 891088679
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa förslutningar utvecklade för läkemedels- och bioteknikindustrins behov
Högkvalitativa plastskruvkorkar med GL 25/GL 45 gängstorlekar, utvecklade för läkemedelsindustrins behov. DURAN™ PURE Premium skruvkorkar tillverkas i rena rum och är gjorda av PFA med mycket inert PTFE-belagd silikontätning. Designad för användning med DURAN™ PURE GL 25/ GL 45 Flaskor. Skruvlocken är kompatibla med autoklavering och andra vanliga steriliseringsmetoder. DWK Life Sciences tillhandahåller CoAs med varje leverans, säkerställer 100 % spårbarhet och förändringskontroll. DURAN™ PURE Premium Screw Caps finns tillgängliga med den dokumentation som krävs av tillsynsmyndigheter och uppfyller kraven i de internationella farmakopéerna.
  • Hög renlighet på grund av tillverkning i renrum
  • Engångsleverans
  • Analyscertifikat (CoA)
  • Visuell och dimensionell inspektion
  • Förändringskontrollhantering och information till kund vid förändringar
  • 100 % spårbarhet av alla tillverkningssteg
  • Rapport för extraherbara material tillgänglig
  • Drug Master File
  • USP <88> Klass VI material av farmaceutisk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (applikation) Tillverkning av farmaceutiska läkemedel och biotekniska produkter; Lagring och transport av API:er, bulkläkemedelsintermediärer, ingredienser och media
Material PFA, PTFE, Silikon
Kvantitet 5/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 51 mm