Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Reduktionsadapter, uttag/kon
Produktkod. 15884818 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Ledstorlek:
Hylsa NS 19/26, Kona NS 14/23
Hylsa NS 24/29, Kona NS 14/23
Hylsa NS 24/29, Kona NS 19/26
Hylsa NS 29/32, Kona NS 14/23
Hylsa NS 29/32, Kona NS 19/26
Hylsa NS 29/32, Kona NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ledstorlek unitSize
15884818 Hylsa NS 29/32, Kona NS 14/23 Paket med 10
10223881 Hylsa NS 29/32, Kona NS 24/29 Varje
10305101 Hylsa NS 29/32, Kona NS 19/26 Varje
15981601 Hylsa NS 24/29, Kona NS 19/26 Paket med 10
15961601 Hylsa NS 19/26, Kona NS 14/23 Paket med 10
15844818 Hylsa NS 24/29, Kona NS 14/23 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15884818 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286548004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reduktion från hylsa till kärna.
Adaptrar används för att ansluta två komponenter med olika NS-storlekar. DURAN™ reducerare tillåter anslutning av en större hylsa till en mindre kärna.
  • Reducerare möjliggör anslutning av en större hylsa till en mindre kärna och därmed användning av olika stora jordfogskomponenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Objektbeskrivning Anslutning av två komponenter med olika standardstorlekar för jordfogar
Ledstorlek Hylsa NS 29/32, Kona NS 14/23