Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Replacement Cap Liner, PTFE-belagd, peroxidhärdad silikon
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
- Ersättningslockliners lämpliga för DURAN PBT-skruvlock.
- PTFE-beläggningen ger utmärkt kemisk resistens
- Kapsylens liner bildar en tät, säker försegling med flaskan
- Konstruktion av peroxidkatalyserad silikon
- Värmetålig till 130 °C (ånga) och 200 °C (torrvärme)
- Finns i flera GL-gängstorlekar för att passa olika DURAN flaskformat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| För användning med (applikation) | Ersättningslock för röda PBT-kåpor |
| Material | Silikon, PTFE, VMQ |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 43.1 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Teflon Fartyg |