Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Ersättning GLS 80™ Skruvlocksfoder, PTFE silikon
Produktkod. 13258039 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
GLS 80
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 13258039
Brand: DWK Life Sciences 1152921
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vit PSU GLS 80™ skruvlock med bred mun (lock liner tätning) och droppfri, PTFE hällring för GLS 80™ flaskor.
Materialet som används för detta GLS 80 closure är en speciell förening baserad på polyarylsulfon. Som ett resultat förbättras materialets kemiska, termiska och mekaniska egenskaper jämfört med polypropen. Tack vare den förkortade trippeltråden kan den DURAN™ GLS 80™ flaskan kan öppnas eller stängas med endast ett tre fjärdedels varv. Förseglingen, som är belagd på båda sidor med PTFE, säkerställer att flaskan kan förslutas tätt (lockfoder: platinahärdad silikon). En matchande hällring av PTFE finns också tillgänglig, vilket möjliggör ren, droppfri användning.
  • PSU-kåpor och PTFE-hällringar ger större termisk och kemisk beständighet än motsvarande polypropenkomponenter
  • Skruvlockstätning med PTFE-belagd lockfoder för effektiv tätning
  • Den matchande PTFE-hällringen tillåter droppfri hällning och rent, säkert arbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ersättande lockfoder
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring av media och reagens; Transport och frakt
Ledstorlek GLS 80
Kvantitet 5/Pk.
Diameter (metrisk) Utsida 79 mm
Material PSU, PBT, ETFE