Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rund bottenflaska, smal hals, med pärlkant
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Bukkärl kallas flaskor i laboratoriet och är förutom bägare andra universellt tillämpbara kärl. De används t.ex. för destillation eller för uppvärmning av vätskor. Flaskor finns i olika utföranden: smal och bred hals, med eller utan slipad fog, som rund eller platt bottenkolv. Beroende på applikationen väljs den erforderliga kolven med dess specifika komponenter.
- Geometrin tillåter en mycket jämn uppvärmning
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 105 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Lämplig för uppvärmning av mantlar; Uppvärmning; Blanda flera komponenter; Storlekar 2000, 3000, 5000, 6000, 12000 och 20000 ml icke-DIN ISO storlek, storlek 12000 mL icke-DIN ISO storlek, överensstämmer ASTM E 1403 och storlek 20000 mL överensstämmer ASTM E 1403 |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |