Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rund bottenflaska, smal hals, med pärlkant
Produktkod. p-7189454 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
250 mL
4000 mL
50 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11776063
Brand: DWK Life Sciences 217211706
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
På grund av sin sfäriska form används rundbottnade kolvar för uppvärmning av vätskor bland annat.
Bukkärl kallas flaskor i laboratoriet och är förutom bägare andra universellt tillämpbara kärl. De används t.ex. för destillation eller för uppvärmning av vätskor. Flaskor finns i olika utföranden: smal och bred hals, med eller utan slipad fog, som rund eller platt bottenkolv. Beroende på applikationen väljs den erforderliga kolven med dess specifika komponenter.
  • Geometrin tillåter en mycket jämn uppvärmning
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 51 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Lämplig för uppvärmning av mantlar; Uppvärmning; Blanda flera komponenter; Storlekar 2000, 3000, 5000, 6000, 12000 och 20000 ml icke-DIN ISO storlek, storlek 12000 mL icke-DIN ISO storlek, överensstämmer ASTM E 1403 och storlek 20000 mL överensstämmer ASTM E 1403
Antal per förpackning 10/Pk.