Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rundbottenflaska, med standardslipad skarv
Produktkod. 15611265 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fog unitSize
15611265 500 mL NS 29/32 Paket med 10
11766183 50 mL NS 29/32 Paket med 10
11776183 100 mL NS 29/32 Paket med 10
11786183 250 mL NS 29/32 Paket med 10
15824508 1000 mL NS 29/32 Paket med 10
11716193 2000 mL NS 29/32 Paket med 10
15211879 1000 mL NS 45/40 Paket med 10
10102031 4000 mL NS 45/40 Varje
11726888 25 mL NS 14/23 Paket med 10
15291859 25 mL NS 19/26 Paket med 10
15241869 100 mL NS 14/23 Paket med 10
15251869 100 mL NS 24/29 Paket med 10
15261869 250 mL NS 24/29 Paket med 10
15291869 500 mL NS 45/40 Paket med 10
15221869 50 mL NS 14/23 Paket med 10
15201879 1000 mL NS 24/29 Paket med 10
15221879 2000 mL NS 45/40 Paket med 10
15231869 100 mL NS 19/26 Paket med 10
15281869 500 mL NS 24/29 Paket med 10
15201869 50 mL NS 19/26 -
15211869 50 mL NS 24/29 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 15611265 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 241704604
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Runda kolvar används för reaktioner av alla slag, t.ex. med värme under destillation eller extraktion, som mottagningskolvar, för frysning eller i vakuumapparater.
På grund av deras mångsidiga användningsmöjligheter används rundbottnade kolvar i stor utsträckning i laboratoriemiljön. Runda kolvar och de medier de innehåller kan värmas upp t.ex. genom värmekåpor eller vätskebad eller kylas med ett kallbad. Selektiv uppvärmning eller kylning måste dock undvikas. På grund av sin form är rundbottnade kolvar också lämpliga för vakuumapplikationer. Man måste dock se till att glasytan är fri från defekter (inga stopp, djupa repor etc.). Standardjordfogen möjliggör en exakt anslutning till andra jordfogskomponenter såsom pelare, termometrar, dropptrattar, etc.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Geometrin tillåter en mycket jämn uppvärmning
  • Stängbar med glas- och plastpropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 105 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Destillering; Extraktion; Anslutning till andra glaskärl; Uppvärmning; Lämplig för uppvärmning av bad och mantlar; Avdunstning av vätskor; Lämplig för montering på stativ; Torkning av material; Volymstorlekar 25 mL (NS 19/26), 50 mL (NS 24/29 och NS 29/32), 500 mL (NS 45/40), 1000 mL (NS 45/40) och 2000 mL (NS 45/40) är inte enligt DIN ISO
Antal per förpackning 10/Pk.
Standard konisk fog NS 29/32