Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Skruvlock GL 45 med 2-slangskontakt
Produktkod. 15363647 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
15363647 GL 45 Paket med 2
1 options
Produktkod. 15363647 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 293102807
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En återanvändbar kontakt GL 45-kåpa med två portar för anslutning av slangar.
GL 45 lock anslutningssystem för enkel anslutning av flexibla slangar till DURAN™ GL 45 flaskor. De två polypropylenkopplingarna har vinklade topp- och raka undersideskopplingar. Grått polypropenlock i mitten roterar fritt, vilket gör att flaskan kan skruvas loss utan att slangen behöver kopplas bort. Kepsen är idealisk för användning med mjuka elastiska slangar som har en innerdiameter på 6 – 9 mm silikonslangar. En valfri ventilationsanslutning finns tillgänglig med eller utan sprutfilter. Mycket mångsidig eftersom skruvkorken är baserad på standardgängan GL 45. Temperaturbeständig upp till +140 °C. Fullt autoklaverbar och tvättsäker. Typiska tillämpningar: Möjliga biotekniska tillämpningar inkluderar överföring av sterila medier från en behållare till en annan med hjälp av en peristaltisk pump.
  • Mycket mångsidig eftersom skruvkorken är baserad på standardgängan GL 45
  • 2-ports slanganslutningar möjliggör enkel anslutning av silikonslangar till laboratorieflaskor för vätskeöverföring
  • EPDM säkerställer en lufttät försegling med flaska
  • Grått polypropenlock i mitten roterar fritt, vilket gör att flaskan kan skruvas loss utan att slangen behöver kopplas bort
  • Temperaturbeständig upp till +140 °C
  • Fullt autoklaverbar/diskmaskinsäker
Specifikationer
Färg Gray
Beskrivning DURAN Skruvlock GL 45 med 2 slanganslutningar EDPM Packning
För användning med (applikation) Steril vätskeöverföring in och ut ur labbflaskor; Gasöverföring in och ut ur labbflaskor; Vätskeöverföring mellan labbflaskor; Tillförsel av reagens till instrument
Material Polypropen, EPDM
Kvantitet 2/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Halsfinish 93 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Reusable
Produkttyp Bottle Cap