Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Skruvlock öppen topp för röranslutning, blå, GL 14, glasförstärkt, PP (skruvförslutningslock GL 45 tillbehör)
Produktkod. 10389462 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 14
Produktkod. Trådstorlek (metrisk)
10389462 GL 14
1 options
Produktkod. 10389462 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 1129814
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Tillbehör för 2 eller 3 portar GL 45 anslutningslocksystem
Flexibelt modulärt GL 45 anslutningslocksystem som accepterar fyra olika styva eller halvstyva slangdiametrar (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm och 6,0 mm). Kåporna finns med 2 eller 3 GL 14 gängade portar. De olika storlekarna insatserna bildar en tät tätning runt genomgångsslangen. Steril tryckutjämning är möjlig genom användning av 0,2 mikron sprutfilter. Oanvända portar kan tätas av med ett rött GL 14 skruvlock.
  • Styva eller halvstyva slangar med olika diametrar kan accepteras genom att använda en blå GL 14 öppen topplock med en av insatserna
  • Finns med 2 eller 3 gängade uttag (portar)
  • Fem olika slangdiametrar (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm och 12,0 mm) kan användas genom att byta insatser
  • Genom att applicera positivt eller negativt tryck kan vätska pumpas ut ur eller in i flaskan via skruvkorken
  • Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
  • Fullt kompatibel med alla GLS 80 trådar och därför mycket mångsidig
Lämpliga tillbehör:
  • 1129750
  • 1129751
  • 1129815
  • 1129816
  • 1129817
  • 1129818
Specifikationer
Beskrivning Skruvlock GL 14, PP, för slanganslutning
För användning med (applikation) Steril vätskeöverföring in och ut ur labbflaskor; Gasöverföring in och ut ur labbflaskor; Vätskeöverföring mellan laboratorieflaskor; Tillförsel av reagens till instrument; Bioreactor förse
Material Polypropen, PTFE, Silikon
Kvantitet 2/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 14
Halsfinish 12 mm