Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Skruvgänga, från PBT
Produktkod. 10383661 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek unitSize
10383661 GL 14 Varje
10768351 GL 18 Varje
10120271 GL 25 Varje
10078440 GL 32 Varje
11629818 GL 45 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10383661 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292260556
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skruvkopplingen används för att ansluta två gängade anslutningar.
Skruvkopplingen består av två gängade kåpor, som är förbundna med varandra via ett flexibelt slangstycke. Denna komponent möjliggör en flexibel anslutning av två glaskomponenter.
  • För flexibel anslutning av två gängade glasanslutningar med inbyggd silikontätning (VQM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PBT
För användning med (applikation) Anslutning av glasgängor
Förpackningsmängd 1 st
Trådstorlek GL 14