Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Skruvgängrör, GL
Produktkod. 13463726 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Standard konisk led nr:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 50
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr unitSize
13463726 GL 18 Paket med 50
15844628 GL 14 Paket med 100
10355301 GL 32 Varje
15981511 GL 45 Paket med 10
10778061 GL 25 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13463726 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286253201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För montering på en mängd olika apparater.
De DURAN™ glasgängade rör med standardiserad GL-gänga enligt DIN 12216 används för infästning på glasapparat. Den nominella storleken avser ytterdiametern mätt på gängan. Finns i 5 storlekar. De tillgängliga tillbehören tillåter ett brett spektrum av applikationer.
  • Med standardiserad GL-gänga enligt DIN 12216
  • Den nominella storleken avser ytterdiametern mätt på gängan (finns i 5 storlekar).
  • Säker och enkel tätning och lossning av glas-glaskomponenter
  • Fettfritt arbete möjligt
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50/Pk.
Objektbeskrivning För montering på glasapparater; Installation i glasapparater och -anordningar
Ledstorlek 16 mm
Standard konisk led nr GL 18
Tjocklek (metrisk) vägg 1.8 mm