Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Skruvgängrör, GL
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk led nr:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 50
Varje
Beskrivning
De DURAN™ glasgängade rör med standardiserad GL-gänga enligt DIN 12216 används för infästning på glasapparat. Den nominella storleken avser ytterdiametern mätt på gängan. Finns i 5 storlekar. De tillgängliga tillbehören tillåter ett brett spektrum av applikationer.
- Med standardiserad GL-gänga enligt DIN 12216
- Den nominella storleken avser ytterdiametern mätt på gängan (finns i 5 storlekar).
- Säker och enkel tätning och lossning av glas-glaskomponenter
- Fettfritt arbete möjligt
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Objektbeskrivning | För montering på glasapparater; Installation i glasapparater och -anordningar |
| Ledstorlek | 40 mm |
| Standard konisk led nr | GL 45 |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 2.3 mm |