Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Skruvgängrör, GL, tung vägg, tillägg till DIN 12216
Produktkod. 10268601 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk led nr:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10268601
Brand: DWK Life Sciences 286256807
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
För användning på en mängd olika apparater med högre krav på mekanisk hållfasthet.
Tjockväggig DURAN™ glasgängade rör med GL-gänga är ett komplement till DIN 12216 och används för att fästa på glasapparater. Finns i 5 storlekar. De tillgängliga tillbehören tillåter ett brett spektrum av applikationer.
  • Med standardiserad GL-gänga enligt DIN 12216
  • tjockväggig
  • Säker och enkel tätning och lossning av glas-glaskomponenter
  • Fettfritt arbete möjligt
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50/Pk.
Objektbeskrivning För montering på glasapparater; Installation i glasapparater och -anordningar
Ledstorlek 22 mm
Standard konisk led nr GL 25
Tjocklek (metrisk) vägg 2.5 mm