Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Skruvgängrör, GL, tung vägg, tillägg till DIN 12216
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk led nr:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Varje
Beskrivning
Tjockväggig DURAN™ glasgängade rör med GL-gänga är ett komplement till DIN 12216 och används för att fästa på glasapparater. Finns i 5 storlekar. De tillgängliga tillbehören tillåter ett brett spektrum av applikationer.
- Med standardiserad GL-gänga enligt DIN 12216
- tjockväggig
- Säker och enkel tätning och lossning av glas-glaskomponenter
- Fettfritt arbete möjligt
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Objektbeskrivning | För montering på glasapparater; Installation i glasapparater och -anordningar |
| Ledstorlek | 12 mm |
| Standard konisk led nr | GL 14 |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 2.2 mm |