Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Skruvgänga rör, SVL
Produktkod. 15804638 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Standard konisk led nr:
SVL 15
SVL 22
SVL 30
SVL 42
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr unitSize
15804638 SVL 22 Paket med 50
15894628 SVL 15 Paket med 50
15814638 SVL 30 Paket med 50
15844548 SVL 42 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15804638 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286266208
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Att fästa.
De DURAN™ glasgänga rör med SVL tråd är en finare tråd än GL tråden, som också används för att fästa på glasapparater. Den nominella storleken avser kärndiametern vid gängan.
  • Glasgänga rör med SVL tråd är en finare tråd jämfört med GL tråd
  • Den nominella storleken avser kärndiametern vid gängan.
  • Säker och enkel tätning och lossning av glas-glaskomponenter
  • Fettfritt arbete möjligt
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50/Pk.
Objektbeskrivning För montering på glasapparater; Installation i glasapparater och -anordningar
Ledstorlek 22 mm
Standard konisk led nr SVL 22
Tjocklek (metrisk) vägg 1.8 mm