Beskrivning
De DURAN™ glasgänga rör med SVL tråd är en finare tråd än GL tråden, som också används för att fästa på glasapparater. Den nominella storleken avser kärndiametern vid gängan.
- Glasgänga rör med SVL tråd är en finare tråd jämfört med GL tråd
- Den nominella storleken avser kärndiametern vid gängan.
- Säker och enkel tätning och lossning av glas-glaskomponenter
- Fettfritt arbete möjligt
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Objektbeskrivning | För montering på glasapparater; Installation i glasapparater och -anordningar |
| Ledstorlek | 16 mm |
| Standard konisk led nr | SVL 15 |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1.8 mm |