Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Skruvgänga rör, SVL
Produktkod. p-7189140 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk led nr:
SVL 15
SVL 22
SVL 30
SVL 42
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. 15804638
Brand: DWK Life Sciences 286266208
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Att fästa.
De DURAN™ glasgänga rör med SVL tråd är en finare tråd än GL tråden, som också används för att fästa på glasapparater. Den nominella storleken avser kärndiametern vid gängan.
  • Glasgänga rör med SVL tråd är en finare tråd jämfört med GL tråd
  • Den nominella storleken avser kärndiametern vid gängan.
  • Säker och enkel tätning och lossning av glas-glaskomponenter
  • Fettfritt arbete möjligt
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50/Pk.
Objektbeskrivning För montering på glasapparater; Installation i glasapparater och -anordningar
Ledstorlek 22 mm
Standard konisk led nr SVL 22
Tjocklek (metrisk) vägg 1.8 mm