Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Separertratt, konisk form, med glasnyckel
Produktkod. 10763121 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10763121 100 ml Varje
10379600 250 ml Varje
10470021 500 ml Varje
10359650 1000 ml Varje
10369650 2000 ml Varje
10516532 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10763121 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 242942409
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Separertratten möjliggör separering av oblandbara vätskor (vätske-vätskeextraktion).
En separertratt har formen av en spetsig kolv med en avtappningskran vid spetsen. Separertratten används för vätske-vätskeextraktion av två oblandbara vätskor (ämnessepareringsprocess) och kan därmed även användas för reningsprocesser. Vätskan med den högre densiteten samlas i den nedre delen av kärlet och kan tömmas via avtappningskranen. Den tryckta skalan möjliggör en exakt volymbestämning.
  • Den koniska formen gör den mycket lämpad för fasseparering
  • Med standard avstängningskran, låsanordning och plastpropp
  • Med solid nyckel
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) skaft 9 mm
Material Boro 3.3, polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Fasseparation; Vätske-vätskeextraktion
Kvantitet 1 st