Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Separertratt, konisk form, med PTFE-nyckel
Produktkod. 10658013 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10658013 250 ml Varje
10580773 100 ml Varje
10426332 500 ml Varje
10243512 1000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10658013 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 1064806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.50 SEK
    1002.07 SEK / Paket med 1
    Save 58.43 SEK
    5% Av
I lager
Separertratten möjliggör separering av oblandbara vätskor (vätske-vätskeextraktion).
En separertratt har formen av en spetsig kolv med en avtappningskran vid spetsen. Separertratten används för vätske-vätskeextraktion av två oblandbara vätskor (ämnessepareringsprocess) och kan därmed även användas för reningsprocesser. Vätskan med den högre densiteten samlas i den nedre delen av kärlet och kan tömmas via avtappningskranen. Den tryckta skalan möjliggör en exakt volymbestämning.
  • Konisk form
  • Med PTFE-nyckel
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Diameter (metrisk) skaft 10 mm
Material Boro 3.3, PTFE, polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Fasseparation; Vätske-vätskeextraktion; Mätning av vätskemängder
Kvantitet 1 st