Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Separertratt, sfärisk, kraftig version
Produktkod. 10530042 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 000 ml
1000 ml
250 ml
2500 ml
500 ml
5000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10530042 500 ml Varje
10363751 1000 ml Varje
10202061 2500 ml Varje
10373751 5000 ml Varje
10445601 10 000 ml Varje
10520042 250 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10530042 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 242914407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3030.00 SEK
    2143.13 SEK / Paket med 1
    Save 886.87 SEK
    29% Av
I lager
Separertratten möjliggör separering av oblandbara vätskor (vätske-vätskeextraktion).
En separertratt har formen av en spetsig kolv med en avtappningskran vid spetsen. Separertratten används för vätske-vätskeextraktion av två oblandbara vätskor (ämnessepareringsprocess) och kan därmed även användas för reningsprocesser. Vätskan med den högre densiteten samlas i den nedre delen av kärlet och kan tömmas via avtappningskranen. Den tryckta skalan möjliggör en exakt volymbestämning.
  • Sfärisk
  • Med standard markstoppkran och standard markstopp
  • Kraftig version
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 115 mm
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Fasseparation; Vätske-vätskeextraktion
Kvantitet 1 st