Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Separertratt, sfärisk, kraftig version
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 000 ml
1000 ml
250 ml
2500 ml
500 ml
5000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En separertratt har formen av en spetsig kolv med en avtappningskran vid spetsen. Separertratten används för vätske-vätskeextraktion av två oblandbara vätskor (ämnessepareringsprocess) och kan därmed även användas för reningsprocesser. Vätskan med den högre densiteten samlas i den nedre delen av kärlet och kan tömmas via avtappningskranen. Den tryckta skalan möjliggör en exakt volymbestämning.
- Sfärisk
- Med standard markstoppkran och standard markstopp
- Kraftig version
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 132 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Fasseparation; Vätske-vätskeextraktion |
| Kvantitet | 1 st |