Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Silikonlock, töjbart
Produktkod. 16427970 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Färg:
Klart
Ljusblå
Rosa
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Storlek Förpackningsstorlek
16427970 Ljusblå Liten -
16417970 Rosa Liten -
16437970 Klart Liten Varje
16447970 Rosa Intermediär -
16457970 Ljusblå Intermediär -
16467970 Klart Intermediär Varje
16477970 Rosa Betydande -
16487970 Ljusblå Betydande -
16497970 Klart Betydande -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 16427970 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 291101127
Beräknad leverans: 06-10-2026
Det töjbara silikonlocket används för att stänga runda och fyrkantiga kärl och finns i tre storlekar och som ett set samt i tre färger vardera.
Förslutning eller täckning av kärl är ett vardagligt ämne i laboratoriet. Ofta används glasplattor eller aluminiumfolie. Ur miljövänlighets- och hållbarhetssynpunkt klassas båda varianterna snarare som ofördelaktiga. Det nyutvecklade silikonöverdraget är ett bra alternativ till konventionella överdragsvarianter och finns individuellt i tre storlekar eller som ett set. På grund av sin elasticitet kan locket användas för en mängd olika kärlöppningar, fyrkantiga eller runda. Silikonlocket har en lite större flik som kan användas som skrivfält. De tre färgerna som erbjuds - cyan, rosa och grönt - tillåter också färgidentifiering.
Den stretchiga DURAN™ silikonlock är resistenta mot både kemikalier och värme. De rekommenderas för användning vid temperaturer mellan -40 och +180 °C. De DURAN™ lock är tillverkade av silikon, som är ett autoklaverbart och mikrovågssäkert material. På grund av tryckförändringarna som uppstår under autoklavering kan dock locken lossna eller slitas sönder, som ett resultat av detta rekommenderas de inte för denna typ av applikation.
  • För att täcka och försegla laboratoriekärl
  • Töjbar och därmed lämplig för ett stort antal kärlöppningar
  • Finns i olika färger för tydlig differentiering och identifiering
  • Lätt att ta av med hjälp av en flik, både med och utan handskar
  • Kemiskt resistent, värmebeständig och återanvändbar
Specifikationer
Färg Ljusblå
Beskrivning Autoklaverbar (endast silikonlock utan glas)
Diameter (metrisk) Yttre 42.2 mm
Material Silikon
För användning med (applikation) Beläggning; färgkodning och identifiering
Antal per förpackning 1/Pk.
Storlek Liten